Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 0,8 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 0,8 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences T3305-13
Code produit. 12376869
  • 176.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Règle FDA 21 CFR par. 177.2600, NSF51, ISO 10993
4 mm
0.22 in.
15 m
0,8 mm
-80°C
50 (Shore A)
Tubing
0,16 in
Silicone
5,6 mm
1/32 in.
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
Translucide
200°C