Learn More
Fenretinide, Tocris Bioscience™
Code produit. 18056052
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Synthetic retinoid; antiproliferative and antioxidant
Synthetic retinoid agonist. Antiproliferative, antioxidant and anticancer agent with a long half-life in vivo. Apoptotic effects appear to be mediated by a mechanism distinct from that of 'classical' retinoids.
Deuterated analog also available.
Identifiants chimiques
CAS 65646-68-6
Formule moléculaire C26H33NO2
Poids moléculaire (g/mol) 391.555
Clé InChI AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Synonyme fenretinide, n-4-hydroxyphenyl retinamide, 4-hpr, 4-hydroxyphenylretinamide, 4-hydroxyphenyl retinamide, retinoic acid p-hydroxyanilide, all-trans-4'-hydroxyretinanilide, fenretinida, fenretinidum, fenretinidum latin
CID PubChem 5288209
ChEBI CHEBI:42588
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-N-(4-hydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)NC2=CC=C(C=C2)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenretinide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 391.55
Pourcentage de pureté >98%