Learn More
Fenoldopam hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18034452
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective D1-like partial agonist
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
Identifiants chimiques
CAS 181217-39-0
Formule moléculaire C16H17Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 342.216
Clé InChI NLMPGIXLXSPNFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fenoldopam hydrochloride, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-4-hydroxyphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride, skf 82526 hydrochloride, inverted exclamation marka-fenoldopam hydrochloride, inverted exclamation marka-skf 82526 hydrochloride, 6-chloro-1-4-hydroxyphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-4-hydroxyphenyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 21642479
Nom IUPAC 9-chloro-5-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrochloride
SMILES C1CNCC(C2=CC(=C(C(=C21)Cl)O)O)C3=CC=C(C=C3)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenoldopam hydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 342.22
Pourcentage de pureté >98%