Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenbendazole
Code produit. 15862524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15862524
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 299.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43210-67-9
Formule moléculaire C15H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Clé InChI HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methyl N-[6-(phenylsulfanyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenbendazole
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Poids de la formule 299.35
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.