Learn More
Ark Plas™ Ergot Luer traversant femelle
Doté de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2
Marque: Ark Plas™ LJX84-PP0
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg
Description
Spécification
Polypropylène naturel | |
25 | |
Taille du raccord cannelé :1/8 |