Learn More
Ark Plas™ Ergot Luer traversant femelle
Doté de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2
Marque:  Ark Plas™ LJX88-PP0
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00810kg
Code produit. 11821130
  • 88.80€ / 25 pièces
Expédition estimée: 23-09-2024
Description
  • Tous les raccords Luer Ark-Plas sont dotés de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour cônes Luer 6 %
  • Ceci permet d'assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés conformément à la même norme, ainsi qu'avec une grande variété d'instruments médicaux et de laboratoire, y compris les embouts de seringue et les aiguilles ou les robinets d'arrêt et les aiguilles
  • Tous les raccords Luer sont uniquement moulés dans du matériau vierge et traçable
  • Spécification
    Spécification
    PP naturel
    25
    Taille du raccord cannelé : 3/32