Learn More
Réactif II de Fehling pour sucres, pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin, Honeywell Fluka™
Pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin
22.46€ - 1867.88€
Spécification
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Numéro MDL MFCD00012467
Numéro UN UN1824
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15655040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-250ML
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15685040
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
36019-500ML
500 mL
56.08€
500mL
15635040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-1L
1 L
98.30€
1L
15605050
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-6X250ML
6 x 250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15625040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-1.5L
1.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15645040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-2.5L
2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15615050
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-6X500ML
6 x 500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15695040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-6X1L
6 x 1 L
589.84€
6 pièces
15675040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-4X2.5L
4 x 2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15665040
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
36019-30L
30 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MFCD00012467
UN1824
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338