Learn More
Solution Fehling B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-133259 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10532261
Marque: Thermo Scientific Acros 270790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6381-59-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fehling B solution
Couleur Incolore
CAS 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5
Point d’ébullition 100.0°C
Numéro MDL MFCD00065391
Densité 1.2400g/mL
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.24
Quantité 1 l
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fehling B solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.