Learn More
Ohaus™ Balance de portionnement alimentaire série FD
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
FD15
FD6
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’OHAUS FD est une balance de portionnement robuste et multifonction conçue pour une utilisation dans les applications de services alimentaires. Parfaitement adaptée au portionnement alimentaire et aux pesées de contrôle, la balance FD associe une conception facile à nettoyer, un affichage rapide et une cellule de chargement de haute précision. Conçue pour être utilisée dans les restaurants, les boulangeries, la fabrication alimentaire et les autres domaines nécessitant rapidité de fonctionnement et flexibilité, la balance OHAUS FD offre robustesse et propreté dans une conception économique unique.
- Entièrement en acier inoxydable
- Cellules de pesée haute résolution avec composants électroniques avancé offrant une résolution allant jusqu’à 30 000 d
- Homologuée NSF / certifiée à NSF / ANSI 169-2005 (anciennement NSF C-2) et USDA-AMS, acceptée à NSF / 3-A 14159-1, conforme à la norme HACCP
- Mode pesée de contrôle grâce au témoin à 3 LED et à l’alarme sonore
- Affichage LCD rétroéclairé lumineux
- Affichage stable du poids en 2 secondes
- Unités de pesée multiples comprenant notamment : pourcentage de pesée, lb, oz décimale et fractionnelle, kg, g et lb:oz
- Batterie interne rechargeable de 120 heures ou une alimentation secteur
- Garantie et assistance à la pointe de l’industrie
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 120 heures |
| Type de batterie | Batterie interne au plomb-acide étanche rechargeable |
| Étalonnage | Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur |
| Certifications/Conformité | NSF, HACCP |
| Structure | Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial |
| Capacité | 15 kg |
| Type d’affichage | LCD bleu rétroéclairé de 7 segments à 5 chiffres |
| Précision affichage | 1 g |
| Type de clavier | Interrupteur à membrane à 4 boutons |
| Linéarité | ±2 g |
| Afficher plus |