Learn More
Inhibiteur de la FBPase-1
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MF
Code produit. 15466819
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mg
2°C à 8°C
883973-99-7
377.60g/mol
Light Sensitive
Signal Transduction Reagent
Blanc cassé
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
C13H7Cl3N2O3S
F16BPase Inhibitor
Soluble in DMSO
Solide