Learn More
Inhibiteur de la FBPase-1
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
10 mg | |
2°C à 8°C | |
883973-99-7 | |
377.60g/mol | |
Light Sensitive | |
Signal Transduction Reagent |
Blanc cassé | |
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1 | |
C13H7Cl3N2O3S | |
F16BPase Inhibitor | |
Soluble in DMSO | |
Solide |