Learn More
BRAND™ Clip de fixation
Modèle Winkler. Pour une utilisation avec des flacons à oxygène.
Marque:  BRAND™ 386148
6.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10028770
  • 7.65€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction métallique
  • Modèle Winkler
  • S’adapte aux flacons à oxygène d’une capacité de 250 à 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Flacons à oxygène
Modèle Winkler
250 à 300 ml