Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Utilisé pour le procédé de lyophilisation. Les ensembles complets de flacons Labconco™ Fast-Freeze™ sont faciles à manipuler pour charger rapidement des échantillons pendant les expériences.
299.00€ - 400.00€
Spécification
Description | Couleur : Ambré |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 4,4 in |
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon | 1,9 cm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15777912
|
Labconco™
7540601 |
300 ml |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15787912
|
Labconco™
7540801 |
600 ml |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15707922
|
Labconco™
7541101 |
750 ml |
382.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15797912
|
Labconco™
7540901 |
900 ml |
400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les flacons sont en verre borosilicaté très solides pour résister à une chaleur élevée et à un vide important
- Se compose d’un bouchon en caoutchouc, d’un fond en verre et de papier filtre
- Bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurant une étanchéité fiable sous vide
- La couleur ambrée protège les échantillons sensibles à la lumière
- Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
- Ouvertures larges pour un chargement et un nettoyage aisés
- Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
- Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
- Disponibles au format 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
- Bouchons, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Couleur : Ambré | |
4,4 in | |
1,9 cm | |
Verre borosilicaté |