Learn More
Epredia™ Solution fixatrice Fast Flex™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
5 l
2,5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
5L
Description
Employez un fixateur conçu pour une utilisation dans la salle de macroscopie avec la solution fixatrice Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™.
- Placez les cassettes dans la solution fixatrice pendant au moins 20 minutes avant de les charger sur le processeur
- Compatible avec de la formaline tamponnée neutre à 10 % et d’autres fixateurs
Spécification
Spécification
| Quantité | 2,5 gal. |