Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Marque: Medchem Express HY-10480
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.Spécification
Fasiglifam | |
Red | |
C29H32O7S | |
TAK-875 | |
CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2 | |
524.63 | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism |
1000413-72-8 | |
Research | |
2 mg | |
DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM) | |
524.63 | |
95.05% | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Fasiglifam, MedChemExpress