Learn More
Ambion™ FAM3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mimétisme du micro-ARN synthétique marqué au colorant Ambion™ FAM™ pour l’analyse fonctionnelle du micro-ARN. 5 nmol sont fournies.
Une conception optimisée permet une utilisation correcte des brins par RISC
Purifié et prêt à transfecter
Les molécules de précurseur de micro-ARN Pre-miR™ Ambion™ sont de petites molécules d’ARN à double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les micro-ARN matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences de gain de fonction. Le contrôle négatif n°1 de mimétisme Pre-miR™ marqué au colorant FAM™ est une molécule Pre-miR™ en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. Il est idéal pour la surveillance de l’efficacité de la transfection, car l’étiquette fluorescente permet l’observation directe de l’absorption, de la distribution et de la localisation cellulaires du contrôle. L’étiquette se trouve à l’extrémité 5’ de la molécule et la séquence des oligonucléotides est identique à celle du contrôle négatif n°1 de molécule précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ (réf. AM17110). REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
Les molécules de précurseur de micro-ARN Pre-miR™ Ambion™ sont de petites molécules d’ARN à double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les micro-ARN matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences de gain de fonction. Le contrôle négatif n°1 de mimétisme Pre-miR™ marqué au colorant FAM™ est une molécule Pre-miR™ en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. Il est idéal pour la surveillance de l’efficacité de la transfection, car l’étiquette fluorescente permet l’observation directe de l’absorption, de la distribution et de la localisation cellulaires du contrôle. L’étiquette se trouve à l’extrémité 5’ de la molécule et la séquence des oligonucléotides est identique à celle du contrôle négatif n°1 de molécule précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ (réf. AM17110). REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’ARNmi Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. |
| Format | Tube |
| Type de contrôle | Contrôle de transfection |
| RNAi Type | Inhibiteur de miARN |
| À utiliser avec (application) | Analyse de miARN et d’ARN non codant |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | Ambion, FAM, Pre-miR |
| Type de produit | Imitation de miARN |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Afficher plus |