Learn More
Fam Benzine, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fam Benzine |
Point de fusion | -30°C |
CAS | 101316-46-5 |
Densité | 0.690 to 0.705g/mL at 15°C |
Point d’ébullition | 65°C to 95°C |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Point d’éclair | −26°C (−14.8°F) |
Conditionnement | Glass Bottle |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Numéro UN | UN1268 |