Learn More
Falcon™ Flacons traités pour culture tissulaire
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une meilleure visualisation des échantillons ou des cellules. Les flacons traités pour culture tissulaire Corning™ Falcon™ sont traités par un plasma de gaz sous vide afin de garantir une surface de croissance uniforme.
Marque: Falcon™ 353110
271.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements
- Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/mL
- Graduations volumétriques et zone d’écriture
- Les bouchons ventilés intègrent une membrane hydrophobe de 0,2 μm pour une meilleure utilisation lors de l’échange de gaz
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
8,45 à 12,84 oz | |
250 à 380 ml | |
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension | |
100 | |
Rectangulaires | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
HDPE | |
Verre | |
Fileté | |
5/Paquet | |
Traitement physique de surface | |
Rectangulaires | |
75 cm2 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
7Minutes
39Secondes
24
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.