Learn More
Falcon™ Flacons traités pour culture tissulaire
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une meilleure visualisation des échantillons ou des cellules. Les flacons traités pour culture tissulaire Corning™ Falcon™ sont traités par un plasma de gaz sous vide afin de garantir une surface de croissance uniforme.
Marque: Falcon™ 353018
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements
- Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/mL
- Graduations volumétriques et zone d’écriture
- Les bouchons ventilés intègrent une membrane hydrophobe de 0,2 μm pour une meilleure utilisation lors de l’échange de gaz
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
0,8 oz | |
HDPE | |
Verre | |
Cannelé | |
10/Paquet | |
Traitement physique de surface | |
Rectangulaires | |
12,5 cm2 |
Bleu | |
25 ml | |
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension | |
100 | |
Rectangulaires | |
Stérile | |
Bouchon de transfert aseptique | |
Peptide de fibronectine |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu