Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Marque: Falcon™ 353230
129.75 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Polyvalence des couleurs des plaques pour s’adapter à diverses méthodes de détection
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
6 x 8 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
48 | |
36/Carton | |
Paquets intérieurs de 6 |
Transparent | |
Polystyrène | |
1,4 ml | |
0,75 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture cellulaire | |
1.5 à 2.2 ml | |
Couvercle | |
6/Paquet | |
36/Carton |