Learn More
Falcon™ Conteneurs d’échantillons stériles
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 ml
220 ml
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
- Les récipients stériles en polypropylène jetables assurent un confinement sécurisé des échantillons
- Disponible en tailles 110 ml (4 1 2 oz) et 220 ml (8 oz) avec et sans couvercles correspondants
- Inclut des graduations moulées pour faciliter les mesures
- Gradués en onces et en millilitres pour fournir des récipients à usage unique et pratique pour la collecte, le transport et le stockage d’une grande variété d’échantillons
- Inertes et chimiquement résistants aux réactifs de laboratoire couramment utilisés à température ambiante
Caractéristiques
Stérile- Graduations de 4 1/4 oz de 1/2 oz à 4 1/2 oz par incréments de 1/4 oz et de 20 ml à 110 ml par incréments de 10 ml
- Taille 8 oz gradués de 1/4 oz à 8 oz par incréments de 1/4 oz. et de 20 ml à 220 ml par incréments de 10 ml
Spécification
Spécification
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 110 ml |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |