Learn More
Falcon™ Conteneurs d’échantillons stériles
En PP transparent pour plus de solidité et de visibilité. Les conteneurs d’échantillons stériles Corning Falcon™ conviennent parfaitement aux prélèvements d’échantillons.
Marque: Falcon™ 354014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les récipients stériles en polypropylène jetables assurent un confinement sécurisé des échantillons
- Disponible en tailles 110 ml (4 1 2 oz) et 220 ml (8 oz) avec et sans couvercles correspondants
- Inclut des graduations moulées pour faciliter les mesures
- Gradués en onces et en millilitres pour fournir des récipients à usage unique et pratique pour la collecte, le transport et le stockage d’une grande variété d’échantillons
- Inertes et chimiquement résistants aux réactifs de laboratoire couramment utilisés à température ambiante
Caractéristiques
Stérile- Graduations de 4 1/4 oz de 1/2 oz à 4 1/2 oz par incréments de 1/4 oz et de 20 ml à 110 ml par incréments de 10 ml
- Taille 8 oz gradués de 1/4 oz à 8 oz par incréments de 1/4 oz. et de 20 ml à 220 ml par incréments de 10 ml
Spécification
Non | |
Polypropylène | |
110 mL | |
20/boîte |
Oui | |
Stérile | |
500/carton |