Få mere at vide
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène, stériles
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533630 Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0.1 ml
0.25 ml
0,5 ml
1 ml
Graduations négatives:
0,4 ml
0,8 ml
2.5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Violet
Pakningsstørrelse:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Artikelnummer. 11533630
Brand: Falcon™ 356535
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques Corning™ Falcon™ sont conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en plastique Advantage™.
  • Pipettes jetables en PS pour les applications bactériologiques, de recherche et de culture tissulaire
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Sans BSE / TSE
  • Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
  • Graduations inversées (sauf 1 ml)
  • Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
  • Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
  • Précision de ±2 % à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipette est un moyen simple et rapide de consulter les graduations. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent à chaque fois être dirigées vers vous.
Ordreinfo
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé Advantage tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Overholdelse
Étalonnées pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Coefficient de variation 1,5%
Matériau PS
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Graduations négatives 11 ml
Type de pointe Étalon
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (impérial) 0,84 oz.
Couleur Violet
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.