Learn More
Falcon™ Système de support perméable à 24 puits Multiwell HTS
GREENER_CHOICE
Code produit. p-154660 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
1μm
3μm
8μm
Quantité:
5/Carton
Pièce
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10182511
Marque: Falcon™ 351185
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes
Plaque d’insert 24 puits, plaque 24 puits ou plateau de chargement à puits unique et couvercle
Économisez du temps et de la main d’œuvre avec les protocoles HTS—cultivez, manipulez et analysez 24 échantillons simultanément. Le système d’inserts Falcon™ HTS Multiwell dispose d’un large port d’échantillonnage compatible avec l’automatisation, qui permet d’échantillonner au-dessus et en dessous des membranes.
Les systèmes d’inserts 24 Multiwell Falcon sont conçus pour automatiser de nombreux tests sur cellules couramment utilisés dans la recherche de médicaments. Disponibles en différentes tailles de pores de membrane, les inserts 24 Multiwell conviennent à différentes applications, notamment les études de perméabilité pour les tests de biodisponibilité orale (par ex., cellules Caco-2), de chimiotaxie, de migration et d’invasion cellulaire. Ces systèmes d’inserts offrent tous les avantages des inserts de culture cellulaire individuels Falcon dans un format compatible avec l’automatisation et la plupart des robots et manipulateurs de liquides. La plaque d’inserts 24 Multiwell Falcon est une unité simple compatible avec toutes les plaques 24 puits et plateaux de chargement Falcon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Couleur Transparent
Surface de culture 0,3 cm2
Matériau PET
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Système d'insertion multi-puits
Nombre de puits 24
À utiliser avec (application) Excellente pour la différenciation, la toxicologie, les études de migration et d'invasion.
Comprend Plaque d'insertion 24 puits, plaque 24 puits et couvercle
Nbre par carton 5/Carton
Nb par paquet 5/Paquet
Porosité 8μm
Quantité 5/Carton
Membrane de support Polyéthylène Téréphtalate