Learn More
Falcon™ Système de support perméable à 24 puits Multiwell HTS
Tous les produits Corning Produits
Description
Includes
Plaque d’insert 24 puits, plaque 24 puits ou plateau de chargement à puits unique et couvercle
Les systèmes d’inserts 24 Multiwell Falcon sont conçus pour automatiser de nombreux tests sur cellules couramment utilisés dans la recherche de médicaments. Disponibles en différentes tailles de pores de membrane, les inserts 24 Multiwell conviennent à différentes applications, notamment les études de perméabilité pour les tests de biodisponibilité orale (par ex., cellules Caco-2), de chimiotaxie, de migration et d’invasion cellulaire. Ces systèmes d’inserts offrent tous les avantages des inserts de culture cellulaire individuels Falcon dans un format compatible avec l’automatisation et la plupart des robots et manipulateurs de liquides. La plaque d’inserts 24 Multiwell Falcon est une unité simple compatible avec toutes les plaques 24 puits et plateaux de chargement Falcon.
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 0,3 cm2 |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Système d'insertion multi-puits |
| Nombre de puits | 24 |
| À utiliser avec (application) | Excellente pour la différenciation, la toxicologie, les études de migration et d'invasion. |
| Comprend | Plaque d'insertion 24 puits, plaque 24 puits et couvercle |
| Afficher plus |