Learn More
Falcon™ Boîte de culture tissulaire avec grille
Surfaces planes en PS optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation. Grâce à la conception unique des boîtes de culture tissulaire Falcon™ Easy-Grip, il est désormais plus simple de soulever une seule boîte ou une petite pile de boîtes.
Marque: Falcon™ 353025
330.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et PS non traité pour la culture tissulaire disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 10 par pochette
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
50 ml (puits) | |
151,9 cm2 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
Couvercle | |
10/Paquet | |
148,2 mm |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Quadrillé | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
45 à 50 ml | |
100/Carton | |
22,1 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.