Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables, stériles
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques en PS jetables Falcon™ sont conditionnées individuellement.
Marque: Falcon™ 357525
93.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pipettes en polystyrène jetables pour les applications de culture tissulaire, bactériologique et de recherche
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Sans ESB / EST
- Graduations négatives pour capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 ml)
- Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
- Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
- Précision de ±2 % à volume complet (à l’exclusion de 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipettes est un moyen simple et rapide d’apporter des graduations à votre visibilité. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent vous faire face à chaque fois.
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Spécification
±3% | |
Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR | |
PS | |
Oui | |
7 ml | |
Étalon | |
Conditionnement individuel, papier-plastique | |
25 ml | |
Oui |
Oui | |
1,5% | |
Stérile | |
0,25 ml | |
200/boîte | |
±2% | |
Violet | |
Pipette sérologique |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30