Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables, stériles
Tous les produits Corning Produits
Description
- Pipettes jetables en PS pour les applications bactériologiques, de recherche et de culture tissulaire
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Sans BSE / TSE
- Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 ml)
- Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
- Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
- Précision de ±2 % à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipette est un moyen simple et rapide de consulter les graduations. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent à chaque fois être dirigées vers vous.
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Spécification
Spécification
| Précision | ±3% |
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Certifications/Conformité | Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR |
| Coefficient de variation | 1,5% |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5 ml |
| Graduations négatives | 11 ml |
| Afficher plus |