Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables, stériles
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques en PS jetables Falcon™ sont conditionnées individuellement.
Marque: Falcon™ 357600
308.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-16
Utilisez le code promo "24070" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pipettes jetables en PS pour les applications bactériologiques, de recherche et de culture tissulaire
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Sans BSE / TSE
- Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 ml)
- Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
- Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
- Précision de ±2 % à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipette est un moyen simple et rapide de consulter les graduations. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent à chaque fois être dirigées vers vous.
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
±3% | |
Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR | |
PS | |
Oui | |
15 ml | |
Étalon | |
Emballage individuel, emballage Advantage | |
100 ml | |
Oui |
Oui | |
1,5% | |
Stérile | |
1 ml | |
50/boîte | |
±2% | |
Noir | |
Pipette sérologique |