Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en PS jetables, stériles
BIOPHARMA
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène Corning™ Falcon™ sont emballées individuellement.
Marque:  Falcon™ 357521
188.58 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10058840
  • 243.24€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pipettes jetables en PS pour les applications bactériologiques, de recherche et de culture tissulaire
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Sans BSE / TSE
  • Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
  • Graduations inversées (sauf 1 ml)
  • Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
  • Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
  • Précision de ±2 % à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipette est un moyen simple et rapide de consulter les graduations. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent à chaque fois être dirigées vers vous.
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±3%
Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR
PS
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique
0,01 mL
1000/boîte
±2%
Jaune
Pipette sérologique
Oui
1,5%
Stérile
Oui
0,4 ml
Étalon
Conditionnement individuel, papier-plastique
1 ml