Learn More
Falcon™ Pipettes à aspiration en polystyrène, sans graduations
Fabriquées en PS pour offrir une alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Falcon™ sont idéales pour les cultures tissulaires ou toute solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration / distribution dans un environnement stérile.
Marque: Falcon™ 357558
Description
- Pipettes stériles, en polystyrène, non bouchées et non graduées
- Alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre
- Peuvent être utilisées pour toutes les procédures d’aspiration sous vide
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en papier-plastique pour garantir une présentation stérile
Informations sur la commande
Toutes les tailles sont conditionnées individuellement, 200 par carton
Spécification
Dispositif médical de classe I | |
PS | |
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration et la distribution dans un environnement stérile | |
Aspiration |
Aspiration | |
Stérile | |
2 ml | |