Learn More
Falcon™ Chambres de culture cellulaire sur lame
BIOPHARMA
Conditionnées en plateaux pour incubation jetables. Les lames compartimentées pour culture cellulaire Falcon™ sont idéales pour l’amplification / hybridation in situ d’ADN, la pathologie / le typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant une petite zone de culture accessible.
192.87€ - 682.95€
Spécification
Type Lame pour culture cellulaire
À utiliser avec (application) Amplification ou hybridation in situ d’ADN, pathologie ou typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant une petite zone de culture accessible
Comprend Couvercle en polystyrène muni d’une poignée, outil de déverrouillage de sécurité
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Includes: Couvercle en PS muni d’une poignée, outil d’extraction de sécurité
Produits 4
Code produit Marque Surface de culture Puits Nbre par carton Volume (métrique) utile Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Surface de culture Puits Nbre par carton Volume (métrique) utile Prix Quantité et disponibilité  
10162861
BIOPHARMA
Afficher les documents
Falcon™
354108
0,7 cm2 8 96 0,7 à 0,8 ml
682.95€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10693472
BIOPHARMA
Afficher les documents
Falcon™
354104
1,7 cm2 4 96 1 à 1,5 ml
682.95€
96 pièces
Expédition estimée: 10-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10384501
BIOPHARMA
Afficher les documents
Falcon™
354114
1,7 cm2 4 24 1 à 1,5 ml
192.87€
24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10364551
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
354118
0,7 cm2 8 24 0,7 à 0,8 ml
196.90€
24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Simplifiez l’analyse : cultivez, fixez, colorez et examinez vos échantillons au microscope sans avoir à transférer les cellules
  • Chambre en polystyrène collée sur une lame de microscope en verre (25 × 75 mm) spécialement nettoyée et rincée trois fois
  • L’outil de retrait de sécurité sépare les puits de la lame ; le joint reste attaché au récipient en plastique, empêche la contamination croisée et n’interfère pas avec le traitement ultérieur
  • Stérile
  • Utilisez jusqu’à 8 conditions de culture différentes sur une seule lame de microscope en verre
  • Étiquetage numérique ; disponibles en format 4-puits et 8-puits
Informations sur la commande
Disponibles avec 1, 2, 4, ou 8 puits, numérotés pour faciliter l’identification. Fourni avec couvercle en polystyrène avec poignée. Conditionnées en plateaux pour incubation jetables. Chaque plateau contient 12 lames.
Spécification
Spécification
Lame pour culture cellulaire
Amplification ou hybridation in situ d’ADN, pathologie ou typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant une petite zone de culture accessible
Couvercle en polystyrène muni d’une poignée, outil de déverrouillage de sécurité
Stérile
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Chambres de culture cellulaire sur lame