Learn More
Falcon™ Grattoirs de cellules
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
18 cm
25cm
25 cm
40cm
Longueur (métrique) de lame:
1,8cm
1.8 cm
3 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les grattoirs de cellules Falcon améliorés ont été soigneusement conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance dans une grande variété de récipients pour culture cellulaire
- Le manche à nervures transversales en PS rigide permet de mieux contrôler les raclage des cellules
- La flexibilité du joint entre la lame et la poignée améliore la facilité d’accès dans le col d’un flacon ou d’un flacon rotatif La lame en élastomère silicone (TPE) hautement conforme pivote pour fournir plusieurs angles afin d’éliminer les cellules de toute la surface de croissance
- Disponibles en quatre tailles : choisissez la lame et la longueur du manche pour mieux répondre à vos besoins
- Fournis individuellement dans un emballage facile à peler de style médical pour une présentation stérile
Informations sur la commande
Préstérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage de type médical à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) de lame | 1,18 in |
| Longueur (métrique) de lame | 3 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une grande variété de récipients de culture cellulaire, efficacité accrue dans les boîtes de culture et les flacons de 75 cm&Sup2; |
| Longueur (impériale) de la poignée | 16,5 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 40cm |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Type de produit | Grattoir de cellules |
| Comprend | Lame en TPE conforme à la norme, poignée à nervures croisées en polystyrène rigide |
| Stérilité | Stérile |