Learn More
Falcon™ Multi-flacons pour culture cellulaire
Boostez rapidement et facilement la croissance des cellules, tout en améliorant la productivité du flux de travaux de culture cellulaire. Les mini-flacons de culture cellulaire Falcon™ permettent la distribution uniforme de milieu dans toutes les couches pour une croissance des cellules homogène.
Marque: Falcon™ 353144
170.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Augmentez la productivité en favorisant une croissance cellulaire plus rapide et plus facile. Les formats 3 ou 5 couches fournissent respectivement 525 cm2 et 875 cm2 de surface de croissance cellulaire.
- Distribution uniforme de milieu dans toutes les couches pour une croissance des cellules homogène
- La possibilité de mélanger des cellules et des réactifs dans le multi-flacon Falcon offre un gain de temps
- La conception souple permet de verser ou d’aspirer / récupérer les cellules avec une pipette
- Traitement de surface homogène pour une évolution prévisible
- Tracabilité assurée par l’impression du numéro de lot sur chaque flacon
- Fabriqués conformément aux BPFa
Spécification
Verre | |
Avec bouchon : 7,8 in | |
60/Carton | |
Rectangulaires | |
5 in | |
Rectangulaires | |
875 cm2 |
3,35 in | |
Fileté | |
1/Paquet | |
Traitement physique de surface | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.