Learn More
Falcon™ Boîtes de Petri bactériologiques avec couvercle
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
15 mm
Surface de culture:
11,78 cm2
151 cm2
21,29 cm2
56,5 cm2
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Les boîtes de Petri bactériologiques Corning Falcon ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence des cellules, dans les applications où cette adhérence n’est pas souhaitée. En PS transparent pour sa grande transparence optique. La surface est hydrophobe.
- Fabrication durable permettant de manipuler la boîte de façon stable
- PS vierge transparent pour une clarté optique
- Stérile
- Dimensions indiquées (diamètre x hauteur)
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 11,78 cm2 |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type | Boîte de Petri pour culture cellulaire |
| Nbre par carton | 500/carton |
| Nb par paquet | 20/Bte |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |
| Afficher plus |