Learn More
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Couleur : Noir, fond transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
Marque:  Falcon™ 353219
302.66 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10088612
  • 343.47€ / 32 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
  • Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
Informations sur la commande
Huit par paquet ; boîte de 32.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
0,32 cm2
8/boîte ; 32/carton
Noir, Fond transparent
Systèmes d’automatisation
96
Stérile
Plat
32/carton
32/carton
Avec couvercle
8 x 12
Traitée pour culture tissulaire
Plaque d’imagerie
PS
25 à 340 μl
Culture cellulaire
Prend en charge les cellules primaires, souches, neuronales, mésenchymateuses, hépatocytes et endothéliales
8/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire > Noir et transparent ; standard, avec couvercle ; non ; traité pour culture tissulaire ; plat