Learn More
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Microplaque
Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail:
1,5 à 2,2 ml
40−275 μl
Conditionnement:
50 pièces
84 pièces
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire.En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
- Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 5/boîte ; 50/carton |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |