Learn More
Falcon™ Microplaque à fond en V, non traitée, à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
Microplaque en polypropylène Falcon™ à 96 puits, non traitée, fond en V, 25/sachet, 50/boîte : La plaque de stockage des bibliothèques en polypropylène Falcon à 96 puits est pratique pour le stockage de composés : Encoche A1-H1
Plaque extrêmement rigide et plate pour une manipulation automatisée cohérente La plaque résiste aux congélations/décongélations répétées jusqu’à 20°C. La conception à faible rétention en polypropylène et à puits ronds donne de faibles volumes résiduels après pipetage (< 0,1 μl) Bords de puits surélevés et planéité pour l’étanchéité à la chaleur ou à l’adhésif En plus de la plaque de stockage des bibliothèques à fond rond Falcon à 96 puits, des formats à fond en V sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | V |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Afficher plus |