Learn More
Falcon™ Microplaque Optilux™ à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Couleur :blanc, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Falcon™ 353963
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Étalon | |
conditions ambiantes | |
16 x 24 | |
Blanc, Fond transparent | |
PS | |
15 à 110 μl | |
Culture cellulaire | |
50/carton | |
50/carton |
Avec couvercle | |
10 mmsup2/sup | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Systèmes d’automatisation | |
384 | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte | |
Transparent |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Microplaque Optilux™ à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire > Blanc et transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu