missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FADS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène FADS
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852614
Afficher les documents
Proteintech
14118-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16842614
Afficher les documents
Proteintech
14118-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

FLAD1 encodes the enzyme that catalyzes adenylation of flavin mononucleotide (FMN) to form flavin adenine dinucleotide (FAD) coenzyme.
Spécification

Spécification

FADS
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q8NFF5, Q8R123
319945, 751787, 80308
FADS Fusion Protein Ag5267
Primary
-20°C
FLAD1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FAD pyrophosphorylase, FAD synthase, FAD1, FADS, FLAD1, FMN adenylyltransferase, PP591, RP11 307C12.7
Flad1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis