Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage en usine
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Mesure du dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesure de O2 avec le gaz de test analysé à 5 % ou à la valeur spécifiée
- À utiliser avec les incubateurs de série C et CB
Spécification
Spécification
| Description | O2 d’étalonnage - certificat inclus, mesure de O2 avec gaz de test analysé à 5 % ou à la valeur spécifiée |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries CB-S, CB, CBF |
| Type | Certificat d’étalonnage |
| À utiliser avec (application) | Mesure du dioxyde de carbone |