Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UN750plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN750plus |
| Description | Point de mesure au centre de la chambre |
| Type d’étalonnage | Certificat pour 3 températures |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage des travaux standard |