Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UF30plus
Étalonnage en usine Memmert pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ UF30plusD00128
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Étuve UF30plus | |
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat pour 3 températures | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard |