Learn More
SCA Hygiene Products™ Mouchoir en papier
Mouchoir en papier SCA Hygiene Products™ :Mouchoirs à 2 plis (100 mouchoirs/boîte).
Marque: SCA Hygiene Products™ 140280
Informations supplémentaires : Poids : 4.56300kg
Description
- 100 mouchoirs par boîte
- 2 plis
Spécification
Mouchoirs en papier | |
200 mm | |
Peuvent être utilisées dans des distributeurs de mouchoirs en papier F1 | |
2 plis |
208 mm | |
Blanc | |
30 Boxes of 100 tissues ea. |