Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
La technologie ClipTip verrouille fermement les pointes à la pipette, assurant une étanchéité parfaite et évitant qu’elles ne se desserrent ou tombent. Poignée légère combinée à une fixation ne nécessitant qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque:  Thermo Scientific™ 4641200N
300.39 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24314" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15501905
  • 437.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Description
Description
La technologie ClipTip verrouille les pointes fermement sur la pipette avec un joint complet afin qu’elles ne se desserrent ou ne tombent pas. La conception légère de la poignée associée au peu de force requise pour la fixation et l’éjection de la pointe permettent d’accroître la conformité lors du pipetage. Appréciez la différence.
Un pipetage sans souci avec la seule pointe qui se clipse.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Appréciez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler le cône de votre pipette
D’une simple pression, chaque cône se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de cônes mal fixés ou présentant des fuites
Une fois les cônes de pipettes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les cônes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
Pour en savoir plus >
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection du cône et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le piston pour régler le volume et appuyez dessus pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort réglable 
Le repose-doigt réglable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Pipetage de petit volume amélioré
Les nouveaux modèles 0,1 à 2 µl et les versions améliorées 1 à 10 µl permettent d’optimiser les performances de vos applications de petit volume. 
Large gamme de cônes de pipettes ClipTip 
Tailles compatibles avec les pipettes F1-ClipTip : 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. et 1 000 μl
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ClipTip 200
Jaune
F1-ClipTip™
10 à 100 μl
Jaune
F1-ClipTip
1
Pipette à volume variable
0.2 μl
Certificats
Voir les accessoires
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.