Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux F1-ClipTip™
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce à ces pipettes multicanaux, dotées d’une technologie de verrouillage innovante.
Marque: Thermo Scientific™ 4661170
Description
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce aux pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, dotées de la technologie de verrouillage innovante ClipTip. Une fois fixés, les cônes sont parfaitement verrouillés en place et ne peuvent pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
You’ll feel the difference the first time you hold the NEW F1-ClipTip pipetting system.- Tip is locked and sealed in place until ejected—Absence de gaspillage de réactifs ou d'échantillons dû à la chute inopportune des cônes durant la manipulation.
- Complete seal to secure the sample volume in each tip—Amélioration de la justesse et de la répétabilité
- Tips are attached and ejected with a light touch—Plus besoin de marteler les cônes avec vos pipettes pour assurer une fixation correcte
Conception ergonomique
- Le fonctionnement du bouton poussoir, la mise en place et l'éjection des cônes requièrent des forces minimes pour une utilisation plus sûre et plus confortable.
- La conception parfaitement étudiée protège l'utilisateur des risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Le repose-doigt orientable— sur120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage. —
- Elle assure une augmentation de 150% de la pression d'air dans le cône garantissant la distribution des petits volumes et empêchant l'effet de capillarité. †
- Un mécanisme innovant permet l'éjection des cônes par une simple pression tout en réduisant la force à exercer sur l'éjecteur.
- Un système verrouillable de réglage du volume empêche toute modification accidentelle pendant la manipulation.
- Par une inscription en ligne très simple
Spécification
1.3 à 5 %, 0,5 à 2% | |
F1-ClipTip 200 | |
F1-ClipTip™ 200 | |
12 | |
Pipette | |
F-1 ClipTip Model 200 |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Jaune | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
10 à 100 μl | |
0.2µL |