Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux F1-ClipTip™
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce à ces pipettes multicanaux, dotées d’une technologie de verrouillage innovante.
Marque: Thermo Scientific™ 4661150
Description
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce aux pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, dotées de la technologie de verrouillage innovante ClipTip. Une fois fixés, les cônes sont parfaitement verrouillés en place et ne peuvent pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
Caractéristiques- Cône verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté : aucun cône ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
- Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque cône pour plus d’exactitude et de précision
- Cônes qui se fixent et s’éjectent sans forcer : il n’est plus nécessaire de marteler les cônes sur la pipette
Conception ergonomique
- Faibles forces requises pour la prise, l’éjection et la pression sur le bouton poussoir pour une utilisation plus sûre et plus confortable
Légèreté remarquable
- Conception moderne qui protège l’utilisateur des risques de microtraumatismes répétés (MTR)
Confort personnalisé
- Repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, qui permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage
Piston “Super blow-out”
- Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité†
Éjecteur de cônes à commande assistée
- Mécanisme innovant qui augmente la force descendante avec moins d’effort, permettant ainsi l’éjection des cônes par une simple pression
Réglage du volume verrouillable
- Système verrouillable du réglage du volume qui empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation
Garantie à vie leader du marché
- Avec un enregistrement en ligne pratique
† Existent en modèles 50 μl et inférieurs
Spécification
2,4 à 12%, 1,6 à 8 % | |
F1-ClipTip 20 | |
F1-ClipTip™ 20 | |
12 | |
Pipette | |
0.02µL |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Rose | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
1 à 10 μl |