Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux F™1-ClipTip
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
Pointes compatibles:
ClipTip 12,5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Conditionnement:
1 pièce
Description
Verrouillez fermement les pointes en place avec les pipettes multicanal Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, qui utilisent les pointes ClipTip™ qui s’éjectent uniquement lorsque vous le voulez. La technologie ClipTip offre une force requise pour la fixation et l’éjection de pointes extrêmement faible et un joint complet sur chaque canal. Cela peut améliorer la reproductibilité de vos résultats. Réglage du volume amélioré pour une expérience utilisateur ergonomique, silencieuse et sans effort.
Le pipetage sans souci est enfin arrivé avec le seul cône qui se clipse.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Sentez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler le cône de votre pipette
D’une simple pression, chaque cône se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de cônes mal fixés ou présentant des fuites
Une
fois les cônes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts
avec les cônes.Un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre.
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
Pour en savoir plus
>
Contact ergonomique
Pipetage de petit volume amélioré
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Sentez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler le cône de votre pipette
D’une simple pression, chaque cône se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de cônes mal fixés ou présentant des fuites
Une
fois les cônes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts
avec les cônes.Un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre.
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
Pour en savoir plus
>
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le piston pour régler le volume et appuyez dessus pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-°doigt réglable sur 120–, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet– de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Pipetage de petit volume amélioré
Les nouveaux modèles 0,1 à 2 μl et les versions améliorées 1 à 10 μl permettent d’optimiser les performances de vos applications de petit volume.
Large gamme de pointes de pipettes ClipTip
Tailles compatibles avec les pipettes F1-ClipTip : 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. et 1 000 μl
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | ClipTip 50 |
| Description | F1-ClipTip |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | F1-ClipTip |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
| Incréments | 0,1 μl |
| Code couleur | Violet |