Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pipettes BPL F1-ClipTip™
Transformez votre expérience quotidienne du pipetage. La technologie innovante de verrouillage Thermo Scientific™ ClipTip™ assure une étanchéité totale et nécessite une force minimale pour la fixation et l’éjection des cônes.
Marque: Thermo Scientific™ 4701150
Description
Transformez vos opérations quotidiennes de pipetage avec les kits de pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ BPL qui bénéficient d’une technologie unique garantissant une étanchéité parfaite et qui minimise la force requise pour la fixation et l’éjection des cônes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les cônes sont parfaitement verrouillés sur leurs embases et qu’ils ne pourront pas tomber, quelle que soit la force exercée lors de la prise des cônes. L’innovation du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
Coffret GLP Micropipette F1 ClipTip• Coffret contenant des pipettes Finnpipette F1 ClipTip et un rack de pointes compatibles pour chaque, un portoir 6 pipettes et 3 réservoirs
• Kit GLP F1 ClipTip
• Coffret contenant des pipettes Finnpipette F1 ClipTip et un rack de pointes compatibles pour chaque, un portoir 6 pipettes et 3 réservoirs
• Coffret GLP F1 ClipTip mono/multi 1-1000μL
• Finnpipette F1 ClipTip monocanal 2-20μL, 20-200μL, 100-1000μL et multicanaux 8x30-300μL
Spécification
Le système de pipetage F1-ClipTip dispose du marquage CE, conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro (IVD). Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485. | |
Kit BPL 2 | |
F1-ClipTip | |
F1-ClipTip™ | |
2 à 1000 µl et 30 à 300 µl |
F1 | |
Assorties | |
1 | |
Kit GLP |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.