Learn More
Julabo™ Bains à cryothermostat / réfrigérés série TopTech avec circulateurs ME
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators has connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
Marque: Julabo™ 9162632
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cryostat à circulation pour régulation de température en circuit interne ou externe Cryostat à circulation JULABO pour chauffage et refroidissement. Ces appareils sont conçus pour des mises en température externes ou pour thermostater directement dans le bain. Trois séries d'appareils couvrent toutes les gammes de puissance. L'utilisation de pompes puissantes et de fortes puissances de chauffage ou de refroidissement garantissent des montées ou des descentes en température très brefs. La grille d'aération amovible permet d'ôter d'éventuelles poussières. Selon les modèles, ils sont équipés avec des poignées ou des roulettes pour faciliter le transport. L'orifice de vidange du bain est en façade. Les dimensions réduites de l'appareil le rendent très peu encombrant.• Affichage VFD Comfort
• Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
• Régulation de la température en cascade PID3 pour une constance de la température interne et externe maximale
• Calibration en 3 points ATC3
• Prise pour sonde externe PT100 pour mesurer et pour réguler
• Smart Pump, pompe avec réglage de la puissance par paliers
• Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
• Sécurité de surchauffe réglable à l'écran
• Prise RS232 pour connexion on-line
• Programmateur à 10 pas
• Active Cooling Control: utilisation de la pleine puissance de froid sur toute la plage de température
Spécification
PID, Cascade | |
Classification III (FL) selon la norme DIN12876-1 | |
11 to 16 L/min. | |
VFD | |
2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 10mm inner dia. (pump connections M10x1 female) | |
F32-ME | |
42 x 31 x 64 cm | |
18.03 cm | |
14.9 cm | |
37 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Interior (L x W x D): 12 x 18 x 15cm | |
0.45kW at +20°C; 0.39kW at 0°C; 0.15kW at -20°C; 0.06kW at -30°C | |
5°C à 40°C | |
2 kW | |
0.23 to 0.45 bar | |
±0,01°C | |
30.9 cm | |
64 cm | |
36.7 kg | |
230 V 50-60 Hz 13 A | |
14 A |